Learn More
FLB 457, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoremoxipride |
| CAS | 107188-74-9 |
| Fórmula molecular | C16 H23 Br N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | FLB 457, 5-Bromo-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2,3-dimethoxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23BrN2O3/c1-4-19-7-5-6-12(19)10-18-16(20)13-8-11(17)9-14(21-2)15(13)22-3/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,20)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)(=O)C2=C(OC)C(OC)=CC(Br)=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-N-[[(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metil]-2,3-dimetoxi-benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 371.26942 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0892 |