Learn More
FLB 457 Hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FLB 457 Hydrobromide |
| CAS | 107188-92-1 |
| Fórmula molecular | C16 H23 Br N2 O3 . Br H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23BrN2O3.BrH/c1-4-19-7-5-6-12(19)10-18-16(20)13-8-11(17)9-14(21-2)15(13)22-3;/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Br.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(Br)cc(OC)c2OC |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-N-[[(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metil]-2,3-dimetoxibenzamida;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 452.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.0154 |