Learn More
Flazasulfuron, TRC
Código de producto. 30009429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009429 250 mg 250 miligramos
30004996 1 g 1 g
17954545 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF373550250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104040-78-0
Fórmula molecular C13 H12 F3 N5 O5 S
Peso molecular (g/mol) 407.33
Sinónimo N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea, Chikara, Flazasulfuron, Katana, OK 1166, SL 160, Shibagen, Shibagen DF, 2-Pyridinesulfonamide, N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(trifluoromethyl)-
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)-3-[3-(trifluorometilo)piridina-2-il]sulfonilurea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flazasulfuron
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.0511