Learn More
Metabolito 3 de flazasulfurón (TPSA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324945 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324945 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13655640AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA)
CAS 104040-76-8
Nombres de analitos o componentes Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 F3 N2 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Pyridinesulfonamide, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, TPSA, SSRE-001
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F3N2O2S/c7-6(8,9)4-2-1-3-11-5(4)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1ncccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)piridina-2-sulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 226.1763
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0024 g/mol