Learn More
Flazasulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309236 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309236 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13655600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flazasulfuron
CAS 104040-78-0
Nombres de analitos o componentes Flazasulfuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 F3 N5 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)-3-[3-(trifluorometilo)piridina-2-il]sulfonilurea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 407.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.0511 g/mol