Learn More
MP Biomedicals Aceite de linaza, líquido
Código de producto. 11441532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb
25 lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11441532 25 lb
11431532 5 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0296043225
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Dieta alta en aceite de linaza.
Dieta alta en aceite de linaza.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Dieta animal
Desechables Un solo uso
Formato Líquido
Cantidad 25 lb
Esterilidad No estéril
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 0.2286 m
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.