Learn More
MP Biomedicals Aceite de linaza, líquido
Código de producto. 11431532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 lb
25 lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11431532 5 lb
11441532 25 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0296043205
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieta alta en aceite de linaza.
Dieta alta en aceite de linaza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Dieta animal
Desechables Un solo uso
Formato Líquido
Cantidad 5 lb
Esterilidad No estéril
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 0.2286 m
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.