Learn More
Clorhidrato de N-óxido de flavoxato, Mikromol™
Código de producto. 30052329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052329 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052329 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0156.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de flavoxato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
CAS 2732347-10-1
Nombres de analitos o componentes Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H25 N O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flavoxate N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25NO5.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)30-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)29-16-15-25(28)13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCC[N+]3([O-])CCCCC3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 2-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)etilo 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 443.92
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.15 g/mol