Learn More
Flavoxate Hydrochloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flavoxate Hydrochloride |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.155 |