Learn More
Cloruro de flavoxato, TRC
Código de producto. 30407969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407969 100 mg
30397276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF373500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3717-88-2
Fórmula molecular C24 H25 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 427.92
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-(1-piperidinyl)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-(1-piperidinyl)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-piperidinoethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Piperidineethanol, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester), hydrochloride (8CI), 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas
Nombre IUPAC 2-piperidina-1-iletil 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavoxate Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.155