Learn More
Flavoxato-d4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30400420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400420 1 mg
30399746 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30400420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3735021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189678-43-0
Fórmula molecular C24H22D4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 431.95
Sinónimo (1,1,2,2-Tetradeuterio-2-piperidin-1-ylethyl) 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)tetradeuterioethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate hydrochloride, 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylic acid 2-piperidinoethyl-1,1,2,2-d4 ester hydrochloride, 2-Piperidinoethyl-1,1,2,2-d4 3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Flavoxate-d4 hydrochloride, β-Piperidinoethyl-α,α,β,β-d4 3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Flavoxate-D4 (2-aminoethoxy-D4) hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])(OC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C)C([2H])([2H])N4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavoxate-d4 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H/i15D2,16D2;