Learn More
Flavopiridol, MedChemExpress
Código de producto. 16432768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16432768
Marca: Medchem Express HY10005
MedChemExpress Flavopiridol (Alvocidib) is a broad spectrum and competitive inhibitor of CDKs, inhibiting CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Flavopiridol (Alvocidib) is a broad spectrum and competitive inhibitor of CDKs, inhibiting CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavopiridol
CAS 146426-40-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClNO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo HMR-1275 Alvocidib L86-8275
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (82.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O
Peso molecular (g/mol) 401.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.84
Porcentaje de pureza 95.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.