Learn More
Clorhidrato de flavopiridol, TRC
Código de producto. 30395176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395176 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30395176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3730005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Fórmula molecular C21 H20 Cl N O5 . Cl H
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1
SMILES Cl.CN1CC[C@H]([C@@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)-5,7-dihidroxi-8-[(3R,4S)-3-hidroxi-1-metilpiperidin-4-il]cromen-4-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 438.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.0797