Learn More
Flavopiridol Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16452768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452768 10 mg 10 miligramos
16445507 5 mg 5 miligramos
16429466 50 mg 50 miligramos
16434226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Flavopiridol Hydrochloride (Alvocidib Hydrochloride) is a broad inhibitor of CDK, competing with ATP to inhibit CDKs including CDK1, CDK2, CDK4 with IC50s of 30, 170, 100 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Color pale Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21Cl2NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Alvocidib HydrochlorideL86-8275 HydrochlorideHMR-1275 Hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 20 mg/mL (45.63 mM) ∣DMF : 7.69 mg/mL (17.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C([C@]3([H])[C@H](O)CN(C)CC3)=C2OC(C4=CC=CC=C4Cl)=C1)O)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 438.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.3
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease