Learn More
R&D Systems™ Flavopiridol hydrochloride
Código de producto. 30001504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001504 50 mg 50 miligramos
30001500 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001504 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3094/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cdk inhibitor; potently inhibits cdk2 and cdk9
Cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitor (reported IC50 values are 6 - 25 nM and 84 - 200 nM for cdk9 and cdk2, respectively, and <0.85 μM for cdk1, cdk4, cdk5 and cdk7). Induces cell cycle arrest at G1 and G2 phase. Potently inhibits the growth of breast and lung cancer cell lines (IC50 = 25 - 160 nM) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131740-09-5
Fórmula molecular C21H21Cl2NO5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavopiridol hydrochloride
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.3
Pureza >98%
Peso molecular 438.301