Learn More
Flavona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11460194 1 g 1 g
11470194 5 g 5 g
11480194 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11460194
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13627.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
Flavone is a potentially useful biochemical for cytochrome P450 studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La flavona es un producto bioquímico potencialmente útil para los estudios del citocromo P450.
Solubilidad
Soluble en acetona (25 mg/ml), metanol, alcohol y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-82-6
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.243
Número MDL MFCD00006825
Clave InChI VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
Nombre IUPAC 2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavone
Punto de fusión 95°C to 98°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 157598
Índice Merck 14,4092
Información de solubilidad Soluble in acetone (25mg/ml),methanol,alcohol,and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%