Learn More
Flavona, 99+%
Código de producto. 10122340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10122340 5 g Frasco de vidrio 5 g
10050930 1 g Frasco de vidrio 1 g
10056403 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119160050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 525-82-6 | C₁₄H₁₂O₂| 222,24 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-82-6
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Clave InChI VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
Nombre IUPAC 2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavone
Punto de fusión 95.0°C to 98.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 373
Índice Merck 15, 4124
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación