Learn More
Flavokavain B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flavokavain B |
| CAS | 1775-97-9 |
| Fórmula molecular | C17 H16 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxychalcone, (2E)-1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-13-10-15(19)17(16(11-13)21-2)14(18)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-11,19H,1-2H3/b9-8+ |
| SMILES | COc1cc(O)c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxi-fenilo)-3-fenil-fenil prop-2-en-1-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 284.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1049 |