Learn More
Flavina Adenina Dinucleótido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30397902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397902 250 mg
30397275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF371500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84366-81-4
Fórmula molecular C27 H31 N9 O15 P2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 829.51
Sinónimo FAD sodium salt, 5'-Ester with adenosine riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate) sodium salt (1:2)
Nombre IUPAC disodio; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]metoxi-oxido-fosforilo] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-2,4-dioxi-dioxibenzo[g]pteridina-10-il)-2,3,4-trihidroxi-pentilo] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavine-Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N9O15P2.2Na/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.121