Learn More
Flavin adenine dinucleotide disodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16483806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483806 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16483806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1654A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Flavin adenine dinucleotide (FAD) disodium salt is a redox cofactor, more specifically a prosthetic group of a protein, involved in several important enzymatic reactions in metabolism.
Flavin adenine dinucleotide (FAD) disodium salt is a redox cofactor, more specifically a prosthetic group of a protein, involved in several important enzymatic reactions in metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS 84366-81-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31N9Na2O15P2
Cantidad 25 mg
Sinónimo FAD disodium salt FAD-Na2
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (40.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (6.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C)N(C[C@@H]([C@@H]([C@@H](COP(OP(OC[C@H]4O[C@@H](N5C=NC6=C(N=CN=C56)N)[C@@H]([C@@H]4O)O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O)O)O)C2=NC3=O
Peso molecular (g/mol) 829.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.51
Porcentaje de pureza 96.8%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation