Learn More
Sal de disodio de flavina adenina dinucleótido hidrato, 94 % (peso seco), <10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11411838 100 mg 100 miligramos
11421838 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14495.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.98€
    46.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 8.33€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La flavina adenina dinucleótido (FAD) es utilizada como cofactor redox (portador de electrones) por las flavoproteínas, que incluyen succinato deshidrogenasa (complejo), α-cetoglutarato deshidrogenasa, factor inductor de apoptosis 2 (AIF-M2, AMID), metiltransferasas de tRNA dependientes de FAD/folato y monooxigenasa de flavoporteínas N-hidroxilantes. La FAD es un componente del complejo piruvato deshidrogenasa.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1891059-93-0
Fórmula molecular C27H31N9Na2O15P2
Peso molecular (g/mol) 829.52
Número MDL MFCD00151217
Clave InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinónimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de [[(2R,3S,4R5, R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-4-óxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-il)-2,3,4-trihidroxipentil];hidrato
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <10 %
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.52
Porcentaje de pureza 94%