Learn More
Sal disódica de dinucleótido de flavina y adenina, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416942 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416942 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11416942 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215112783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    144.90€ / 250 miligramos
    Ahorro 29.10€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Biología y análisis Celular
CAS 84366-81-4
Fórmula molecular C27H31N9Na2O15P2
Peso molecular (g/mol) 829.52
Número MDL MFCD00151217
Clave InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinónimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Color Naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de [[(2R,3S,4R5, R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-4-óxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-il)-2,3,4-trihidroxipentil];hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.6
Forma física Sólido