Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de flavin adenín dinucleótido
Código de producto. 10409301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10409301 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10127553 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10409301 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 347212500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84366-81-4
Fórmula molecular C27H31N9Na2O15P2
Peso molecular (g/mol) 829.52
Número MDL MFCD00151217
Clave InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinónimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
Nombre IUPAC Disodio;fosfato de [[(2R,3S,4R5, R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-4-óxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-il)-2,3,4-trihidroxipentil];hidrato
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L
Espectrofotometría 90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.52
Forma física Polvo