Learn More
Sal disódica de dinucleótido de flavina y adenina, 100,5 %, 95-99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406942 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406942 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11406942 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215112780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.55€
    85.05€ / 100 miligramos
    Ahorro 12.50€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavin adenine dinucleotide disodium salt
CAS 146-14-5
Color Naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo 95 a 99%
Fórmula molecular C27H33N9O15P2
Número MDL MFCD00041835
Cantidad 100 mg
Sinónimo flavin adenine dinucleotide, flavine-adenine dinucleotide, flavin-adenine dinucleotide, fad, flavitan, fademin, flanin f, unii-zc44yti8kk, flamitajin b, adenine-flavin dinucleotide
Clave InChI VWWQXMAJTJZDQX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nombre IUPAC Fosfato hidrogenado de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimetil-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-il)-2,3,4-trihidroxipentil]
Peso molecular (g/mol) 785.56
PubChem CID 643975
ChEBI CHEBI:16238
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.6
Porcentaje de pureza 100.5%
Forma física Polvo