Learn More
Ácido Flaviáico, TRC
Código de producto. 30009627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009627 1 g 1 g
30005296 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2573951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 483-84-1
Fórmula molecular C10H6N2O8S
Peso molecular (g/mol) 314.23
SMILES Oc1c(cc(c2ccc(cc12)S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavianic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6N2O8S/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17/h1-4,13H,(H,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9845
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.