Learn More
Flavanthrone, TRC
Código de producto. 30361852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361852 50 mg 50 miligramos
30352799 100 mg 100 miligramos
30360051 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38225350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475-71-8
Fórmula molecular C28H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 408.41
Sinónimo Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione
Nombre IUPAC 16,30-diazaoctacyclo[15.11.1.14,28.02,15.03,12.05,10.018,23.025,29]triaconta-1(28),2(15),3(12),4(30),5,7,9,13,16,18,20,22,25(29),26-tetradecaene-11,24-dione
SMILES O=C1c2ccccc2c3nc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7nc8ccc1c3c8c4c57
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavanthrone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H12N2O2/c31-27-15-7-3-1-5-13(15)25-21-17(27)9-12-20-23(21)24-19(29-25)11-10-18-22(24)26(30-20)14-6-2-4-8-16(14)28(18)32/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.0899