Learn More
Flavanona, TRC
Código de producto. 30389456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389456 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3711001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Flavanone
CAS 487-26-3
Fórmula molecular C15 H12 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMILES O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
Nombre IUPAC 2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 224.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0837