Learn More
Flavanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flavanone |
| CAS | 487-26-3 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2 |
| SMILES | O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0837 |