Learn More
Flavanone-d5, TRC
Código de producto. 30403540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403540 2.5 mg
30397758 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3711022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146196-91-0
Fórmula molecular C15H7D5O2
Peso molecular (g/mol) 229.29
Sinónimo 2,3-Dihydro-2-(phenyl-d5)-4H-1-benzopyran-4-one, (+/-)-Flavanone-d5, 2-(Phenyl-d5)-3,4-dihydro-2H-benzopyran-4-one, 2-(Phenyl-d5)-3,4-dihydro-benzopyran-4-one, 2-(Phenyl-d5)-4-chromanone, 4-Flavanone-d5, NSC 50393-d5, dl-Flavanone-d5
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C2CC(=O)c3ccccc3O2)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavanone-d5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2/i1D,2D,3D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1151