Learn More
Flavanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435167 10 g 10 g
11445167 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22587.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 487-26-3 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-26-3
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.26
Número MDL MFCD00006841
Clave InChI ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo flavanone, 2-phenylchroman-4-one, 2,3-dihydroflavone, 2-phenyl-4-chromanone, 4-flavanone, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl, 2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-benzopyran-4-one, 2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 10251
ChEBI CHEBI:5070
Nombre IUPAC 2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES O=C1CC(OC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavanone
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 10 g
Beilstein 183227
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flavanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Flavanone