Learn More
Heidolph™ Alfombrilla de goma plana para Hei-SHAKE Orbital Core 2000
Tienda Heidolph Instruments ProductosDescripción
Esterilla de goma plana y antideslizante para colocar sobre la plataforma integrada del agitador y, opcionalmente, sobre la plataforma perforada 2000, por ejemplo, para el accesorio de varios niveles 2000.
Material: EPDM
Características:
- Alta resistencia a temperaturas de hasta 134 °C
- Alta resistencia a ácidos y álcalis.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Alfombrilla antideslizante |
| Material | EPDM |
| Para utilizar con (equipo) | Núcleo orbital 2000 Hei-SHAKE |