Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR planos, tiras de 12
Código de producto. 12154681
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tipo de producto:
Tapón plano, tira de 12 tapones
Tira de tapones de placa de PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
12154681 Natural Tapón plano, tira de 12 tapones paquete de 80
12109840 Natural Tira de tapones de placa de PCR paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 12154681 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' AB0850
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Características destacadas
  • Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
  • Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Material Polipropileno
Cantidad 80 strips
Formato 80 tapones de tira
Para utilizar con (equipo) Termociclador
Tipo de producto Tapón plano, tira de 12 tapones