Learn More
Thermo Scientific™ Flat PCR Cap Strips Promotion
Descripción
Domed PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
Características destacadas
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear Frosted |
| Certificaciones/conformidad | Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins. |
| Material | Virgin Medical Grade Polypropylene |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 250 |
| N.° por paquete | 250 |
| Cantidad | 250/caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Facilitates sample labeling |
| Formato | Tiras de 8 tapones planos |
| Plate Compatibility | 96-well PCR Plate, Standard and Low-profile PCR Tube Strips |
0