Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapas de brida plana con cuello central
Código de producto. 11582334
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
75 mm
80 mm
85 mm
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Incluye:
Brida de laboratorio 100
Brida de laboratorio 150
Brida de laboratorio 200
Brida de laboratorio 60
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11582334 110 mm Brida de laboratorio 100 cada uno
11562334 80 mm Brida de laboratorio 100 cada uno
11502344 140 mm Brida de laboratorio 150 cada uno
11512344 150 mm Brida de laboratorio 200 cada uno
11522344 165 mm Brida de laboratorio 200 cada uno
11542334 75 mm Brida de laboratorio 60 cada uno
11552334 85 mm Brida de laboratorio 60 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11582334 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06100206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    185.37€ / paquete de 1
    Ahorro 100.63€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Para utilizar con (aplicación) Recipientes de reacción
Altura (métrico) 110 mm
Incluye Brida de laboratorio 100
Tipo de producto Tapa de brida
Tamaño del tapón Cuello central (NS): 45/40