Learn More
DURAN Brida plana DN 60
Código de producto. 31907797 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con ranura
Sin surco
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
31907797 Con ranura
31907796 Sin surco
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31907797 Proveedor DURAN N.º de proveedor 210343479
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    74.96€ / paquete de 2
    Ahorro 21.29€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Las bridas planas son componentes de vidrio borosilicato pulido con precisión para construir recipientes de reacción resistentes a la presión, ofrecen un sellado fiable y una alta resistencia mecánica
  • Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
  • Debido a la geometría y al enorme grosor de la pared, los blanks son adecuados para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío, y artículos de vidrio para procesamiento posterior
  • Disponibles con o sin ranuras, ofrecen un sellado fiable, alta resistencia mecánica y calidad de confianza DURAN™ para un uso exigente en laboratorio.
Especificaciones
Tipo de producto Brida plana
Para utilizar con (equipo) Vasos de reacción resistentes a la presión
Incluye Con ranura
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 1 unidad