Description
- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Debido a la geometría y al enorme grosor de la pared, los blanks son adecuados para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío, y artículos de vidrio para procesamiento posterior
- Disponibles con o sin ranuras, ofrecen un sellado fiable, alta resistencia mecánica y calidad de confianza DURAN™ para un uso exigente en laboratorio.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Brida plana |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de reacción resistentes a la presión |
| Incluye | Sin surco |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 1 unidad |