Learn More
SCAT Bote plano
Código de producto. 10211900 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
20 L
Tamaño del tapón:
B63
S70/71
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
283 x 376 x 292 mm
375 x 305 x 165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10211900 20 L S70/71 283 x 376 x 292 mm cada uno
10561001 8 L B63 375 x 305 x 165 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10211900 Proveedor SCAT N.º de proveedor 107713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    30.35€ / paquete de 1
    Ahorro 2.65€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a su diseño plano, los recipientes planos SCAT se han desarrollado especialmente para su uso en espacios reducidos como armarios, estantes, cajones o refrigeradores, ya que son estructuralmente bajos en altura.
  • Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en laboratorios
  • Están disponibles con roscas B63 o S70/71 y se pueden adaptar a muchos otros tamaños de rosca mediante un adaptador.
  • Disponibles como recipiente de 8 l compacto o recipiente de 20 l más voluminoso
Los recipientes planos SCAT ofrecen una solución perfecta para no tener que prescindir de un almacenamiento seguro incluso cuando el espacio es limitado, ya que se pueden integrar en los muebles de laboratorio para ahorrar espacio. Los recipientes de paquete plano SCAT también están disponibles de forma óptima con la aprobación UN-Y para el almacenamiento de productos peligrosos o con un grifo de drenaje integrado para un vaciado seguro.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Tamaño del tapón S70/71
Color Blanco (translúcido)
Descripción Bidón plano de 20 l, S70/71, PE-HD, dimensiones de aprobación UN-Y: (An. x Al. x Pr.): 283 x 292 x 376 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 283 x 376 x 292 mm
Incluye Aprobación UN-Y
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Rosca S70/71
Tipo de producto Contenedor