Learn More
Karl Hecht™ Tubos de ensayo de fondo plano
Código de producto. 10277241
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
∼15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10277241 ∼15 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10277241 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42779065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.85€
    20.05€ / paquete de 100
    Ahorro 14.80€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Fabricado en vidrio de soda transparente.
  • Base plana
  • Sin reborde
  • Pared gruesa, espesor de aprox. 1 mm.
  • Diámetro de aprox. 15 mm
  • Longitud de aprox. 65 mm
  • Se suministra en paquetes de 100
Especificaciones
Color Transparente
Longitud (métrico) ∼65 milímetros
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Pk.
Con reborde No
Diámetro (métrico) ∼15 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga