Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno de fondo plano
Código de producto. 10577061
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con tapón de LDPE blanco multidisco
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Incluye unitSize
10577061 Con tapón de LDPE blanco multidisco paquete de 800
1 options
Código de producto. 10577061 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 214111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para mediciones ópticas debido a su alta claridad.
  • Volumen: 35 ml
  • Tubo transparente
  • Diámetro X altura: 31 × 56 mm
  • Disponible con o sin tapón de LDPE blanco multidisco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Material del cierre LDPE
Color Transparente
Capacidad (métrico) 35 ml
Longitud (métrico) 56 mm
Material Poliestireno
Incluye Con tapón de LDPE blanco multidisco
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Stopper
Tipo de producto Tubo de ensayo