Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flat Bottom Glass Flask
Código de producto. 31937691
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31937691 500 mL paquete de 10
31937667 50 mL paquete de 10
31937684 100 mL paquete de 10
31937690 250 mL paquete de 10
31937655 1000 mL paquete de 10
31937656 2000 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31937691 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU058.202.17
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Flat bottom glass flask with a joint for general laboratory use.
  • Flat bottom glass flasks with an NS 29/32 joint
  • Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • Made from 3.3 borosilicate glass
  • Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
  • Features white printing
  • Chemical resistant
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo de producto Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Flat