Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo plano con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10767891
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Diámetro exterior (métrico):
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Diámetro exterior (métrico) unitSize
10767891 1 L NS 24/29 131 mm paquete de 10
10141471 100 mL NS 19/26 64 mm paquete de 10
10643501 100 mL NS 29/32 64 mm paquete de 10
10433491 2 L NS 29/32 166 mm paquete de 10
10060211 250 mL NS 19/26 85 mm paquete de 10
10274141 2 L NS 24/29 166 mm paquete de 10
10460703 50 mL NS 24/29 51 mm paquete de 10
10500122 100 mL NS 24/29 64 mm paquete de 10
10694382 500 mL NS 19/26 105 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10767891 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03012470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Incluye Junta cónica esmerilada y etiqueta de inscripción
Junta cónica estándar NS 24/29
Diámetro exterior (métrico) 131 mm
Cantidad 10/paq.