Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica, ámbar
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| N.° por paquete | 10 |
| Junta de toma | NS 29/32 |
| Diámetro exterior (métrico) | 51 mm |