Descripción
- Pocillos de fondo plano
- Intervalo de volumen: De 8 a 40 ml
- Número de orificios disponibles: 4, 9 o 16
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Diámetro (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro (métrico) | 28,5 mm |
| Incluye | Soporte cuadrado |
| Longitud (imperial) | 3,1 in |
| Longitud (métrico) | 79 mm |
| Forma | Fondo plano |
| Tipo | Bloque de ensayo |
| Anchura (imperial) | 3,1 in |
| Anchura (métrico) | 79 mm |
| Mostrar más |