Learn More
Bochem™ Cuenco con fondo plano
Código de producto. 10682971
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10682971 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10682971 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8671
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El cuenco con fondo plano Bochem™ está fabricado en acero inoxidable para una larga duración.
  • Acero inoxidable
  • Fondo plano
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Capacidad (métrico) 250 mL
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 100 mm
Forma Fondo plano