Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación gamma con base plana
Código de producto. 12397177 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
530 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12397177 530 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12397177
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Producto de protección de seguridad con base plana fija de gran tamaño para la protección contra la radiación gamma
  • Producto de seguridad radiológica gamma con base plana
  • blindaje contra la radiación Cleaver Scientific Para protección contra radiación gamma, escudo, ángulo fijo de 15 grados, base plana, dimensiones 530h x 350w x 300d mm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Gran fijo 15° Ángulo – Escudo de seguridad contra radiación gamma con base plana de 35 x 53 cm y base de 35 x 30 cm.
  • Una gama de ángulos ofrece una mayor maniobrabilidad, mientras que el acrílico óptico transparente ayuda a la visualización.
Especificaciones
Tipo de producto Protector gamma
Anchura (métrico) 350 mm
Altura (métrico) 530 mm
Grosor (métrico) 35 mm