Learn More
BRAND™ Matraz de medición SILBERBRAND™ para el análisis de azúcar
Código de producto. 12943011 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12943011 100 ml paquete de 2
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 12943011 Supplier BRAND™ Supplier No. 402038
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para el análisis de azúcar según Kohlrausch. Calibrado para contener (TC, In)
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Para su uso con el análisis de azúcar según Kohlrausch
  • Límites de error de acuerdo con la Clase B
  • Calibrado para contener (TC, In)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibración Para contener (TC, In.)
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Límite de error 0,2 ml
N.° por paquete 2
Clase B