Learn More
Heidolph™ Matraz PolyBlock
Código de producto. 11342723 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz de 1 x 250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11342723 Matraz de 1 x 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11342723
Marca: Heidolph™ 5058002000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque recipientes de tamaño específico en su estación de trabajo con agitador magnético Starfish. PolyBlock para matraces Heidolph™, es uno de los hasta 5 segmentos PolyBlock StarFish que se pueden mezclar en una sola estación de trabajo con agitador para crear varias matrices de tamaño y tipo de recipiente.
  • Admite un tamaño de matraz específico.
  • Uno de los hasta 5 segmentos por matriz StarFish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción PolyBlock
Para utilizar con (equipo) Estación de trabajo StarFish, agitadores magnéticos MR-Hei
Admite Matraz de 1 x 250 ml