Learn More
IKA™ Inserto de matraz de fondo redondo
Código de producto. 15935661 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15935661 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15935661 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000645
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Inserto de matraz con fondo redondo de aluminio anodizado
  • Fondo redondo
  • Fabricación en aluminio anodizado
  • Resistente a la temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Aluminio
Incluye Hasta 300 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 300 °C
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 171,0 mm