Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas y fijadores para los baños de agua Precision™
Código de producto. 15355917 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 matraces de 25 ml (modelo 25) y 48 de 25 ml (modelo 50)
2 matraces de 1000 ml (modelo 25) y 5 de 1000 ml (modelo 50)
6 matraces de 250 ml (modelo 25) y 14 de 250 ml (modelo 50)
9 matraces de 125 ml (modelo 25) y 24 de 125 ml (modelo 50)
De 13 mm a 25 mm
Entre 13 y 25 mm
Matraces: 15 x 50 ml (Modelo 25), 36 x 50 ml (Modelo 50)
Tipo:
Fijador de pinza
Pinza de matraz
Pinza para tubo de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo unitSize
15355917 Entre 13 y 25 mm Pinza para tubo de ensayo cada uno
15365917 20 matraces de 25 ml (modelo 25) y 48 de 25 ml (modelo 50) Pinza de matraz cada uno
15375917 Matraces: 15 x 50 ml (Modelo 25), 36 x 50 ml (Modelo 50) Pinza de matraz cada uno
15385917 9 matraces de 125 ml (modelo 25) y 24 de 125 ml (modelo 50) Pinza de matraz cada uno
15395917 6 matraces de 250 ml (modelo 25) y 14 de 250 ml (modelo 50) Pinza de matraz cada uno
15315927 2 matraces de 1000 ml (modelo 25) y 5 de 1000 ml (modelo 50) Pinza de matraz cada uno
15345927 De 13 mm a 25 mm Fijador de pinza paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15355917 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3166216
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas pinzas para matraces en baños de agua.
Pinzas y fijadores para el uso con los baños de agua Thermo Scientific™ Precision™ 
Características:
Pinzas para matraces
  • Fijación de matraces de distintos tamaños a la plataforma del baño
  • Acero inoxidable
  • Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se piden por separado)
Pinzas para tubos de ensayo
  • Acero inoxidable
  • Para tubos de 13 a 25 mm
  • Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se piden por separado)
Garantía:
varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) Entre 13 y 25 mm
Para utilizar con (equipo) Para su uso en baños de agua Precision de agitación recíproca, Dubnoff y de poca profundidad
Movimiento de agitación Recíproco
Tipo Pinza para tubo de ensayo
Admite Tubos de 13 a 25 mm