Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas y fijadores para los baños de agua Precision™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Pinzas y fijadores para el uso con los baños de agua Thermo Scientific™ Precision™
Pinzas para matraces
- Fijación de matraces de distintos tamaños a la plataforma del baño
- Acero inoxidable
- Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se venden por separado).
Pinza para tubo de ensayo
- Acero inoxidable
- Para tubos de 13 a 25 mm
- Cada una requiere un fijador (n.º de cat. 3166189; se venden por separado).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 13 mm a 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso en baños de agua Precision de agitación recíproca, Dubnoff y de poca profundidad |
| Movimiento de agitación | Recíproco |
| Tipo | Fijador de pinza |
| Admite | 1000 mL Flask Clip or 13 to 25 mmTest Tube Clip |